Natriumsulfaatti ≥99.5%, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
28116.293EA 127 EUR
28116.293
Natriumsulfaatti ≥99.5%, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Kiehumispiste: 1429 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 888 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.5 %
Absence for pesticide residues Passes test
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (600°C) Max. 0.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm