Natriumsulfaatti ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
28111.365EA 144 EUR
28111.365 28111.296 28111.260
Natriumsulfaatti ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Kiehumispiste: 1429 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 888 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %