Natriumsulfaatti, vedetön, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06649.1000EA 63.3 EUR
1.06649.1000 1.06649.5000 1.06649.9025 1.06649.0500 1.06649.9999
Natriumsulfaatti, vedetön, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Kiehumispiste: 1429 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 888 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)