Natriumsulfaatti, vedetön, rakeinen, EMSURE® for organic trace analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06639.0500EA 92.5 EUR
1.06639.9999 1.06639.0500
Natriumsulfaatti, vedetön, rakeinen, EMSURE® for organic trace analysis, Supelco®
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Sulamispiste: 888 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance small crystals
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C) ≤ 0.5 %