Natriumtiosulfaatti, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06512.2500EA 84.5 EUR
1.06512.2500 1.06512.0250 1.06512.9025 1.06512.9050
Natriumtiosulfaatti, Supelco®
Natriumtiosulfaatti
Kaava: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 48 °C
Tiheys: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003499
CAS-numero: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844