Kaliumfluoridi ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
26821.230EA 55.8 EUR
26821.230 26821.296 26821.365
Kaliumfluoridi ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 860 °C
Tiheys: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm