Kaliumfluoridi ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
26820.293EA 183 EUR
26820.293 26820.236
Kaliumfluoridi ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 860 °C
Tiheys: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.025 meq/g
Alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm