Kaliumfluoridi
Toimittaja: Merck
Vaara
1.05030.1000EA 281 EUR
1.05030.1000 ZRAW6158 1.05030.9050
Kaliumfluoridi
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 860 °C
Tiheys: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714