Kaliumfluoridi, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250EA 82.4 EUR
1.04994.9050 1.04994.0250 1.04994.1000
Kaliumfluoridi, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 860 °C
Tiheys: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials