Kaliumfluoridi, vedetön 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
14130.30EA 227 EUR
14130.30 14130.A1 14130.18
Kaliumfluoridi, vedetön 99%
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C
Sulamispiste: 859 °C
Tiheys: 2,48
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7632