Kaliumfluoridi, vedetön 99%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO201355000EA 53.3 EUR
ACRO201355000 ACRO201352500 ACRO201350025 ACRO201350010 ACRO201350250
Kaliumfluoridi, vedetön 99%, Extra Pure
Kaliumfluoridi
Kaava: KF
MW: 58,1 g/mol
Kiehumispiste: 1505 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 860 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011398
CAS-numero: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07794
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm