Johtokykymittari, johtokyky-/°C-mittarit, pöytämalli, inoLab® Cond 7110 / 7310
Toimittaja: WTW
inoLab®
663-0172EA 2180 EUR
663-0172 663-0171 663-0170 663-0168 663-0167
Johtokykymittari, johtokyky-/°C-mittarit, pöytämalli, inoLab® Cond 7110 / 7310
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
Korkealaatuisten laitteiden edistynyt mittaustekniikka tarjoaa uusia toimintoja, mikä tekee mittauksista aiempaa käytännöllisempiä ja luotettavampia.
inoLab® Cond 7110: tarkat mittaukset
InoLab® 7110 -sarja sopii täydellisesti rutiinimittauksiin yleisissä laboratoriosovelluksissa. Tässä sarjassa on edistyneet ominaisuudet helppokäyttöisessä paketissa. Laitteet soveltuvat sekä pH:n että johtokyvyn mittauksiin ympäristö-, kemian-, lääke-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä lääketieteessä.
- AutoRead-toiminto varmistaa toistettavat tulokset
- Helppo kalibrointi, mukana kalibrointiajastin
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä, suuri näyttö ja näppäimistö, jossa hyvä tuntuma
inoLab® Cond 7310: vaatimusten mukainen dokumentaatio
7310-sarja on suunniteltu kaikkiin sovelluksiin laboratorioissa, missä vaaditaan analyyttistä laadunvarmistusta (AQA) ja hyvää laboratoriokäytäntöä (GLP) tukevaa dokumentaatiota. Näissä mittareissa on kaikki 7110-sarjan ominaisuudet sekä muita dokumentaatiotoimintoja.
- USB-liitäntä nopeaan tiedonsiirtoon
- Tiedot voi siirtää täydellisinä .csv-muodossa
- Tiedot voi tulostaa lisävarusteena saatavalla kiinteällä tulostimella
- Selkeä graafinen näyttö
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan yleisvirtalähde, teline, ohjelman sisältävä CD-ROM ja USB-kaapeli. Sovelluspakkaukset sisältävät myös anturit.