Natriumkarbonaatti, vedetön, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06393.9050EA 0 EUR
1.06393.9050 1.06393.1000
Natriumkarbonaatti, vedetön, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumkarbonaatti
Kaava: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Kiehumispiste: 1600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 854 °C
Tiheys: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003494
CAS-numero: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)