1,4-Dioksaani, kuivattu (enint. 0,003% H2O) ≥99.8% stabiloitu
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83674.230EA 152 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Dioksaani, kuivattu (enint. 0,003% H2O) ≥99.8% stabiloitu
1,4-Dioksaani
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 11,8 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 30 ppm