1,4-Dioksaani ≥99.8% Epävakaa, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83628.320EA 559 EUR
83628.320
1,4-Dioksaani ≥99.8% Epävakaa, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
1,4-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 11,8 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (245 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (270 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15290 Passes test