1,4-Dioksaani, LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000EA 343 EUR
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioksaani, LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
1,4-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 11,8 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg