1,4-Dioksaani stabiloitu, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 25 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03115.1000EA 118 EUR
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.9191 1.03115.6025
1,4-Dioksaani stabiloitu, EMPLURA®, Supelco®
1,4-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 11,8 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg