α-Benzoinoxime ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10630.36EA 1140 EUR
A10630.36 A10630.14 A10630.22
α-Benzoinoxime ≥98%
α-Benzoinoxime
Kaava: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Sulamispiste: 151…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004501
CAS-numero: 441-38-3
EINECS: 207-127-2