Tolueeni ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83625.400EA 143 EUR
83625.400 BDH83625.400 83625.320 83625.290
Tolueeni ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Tolueeni
Kaava: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Kiehumispiste: 110,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008512
CAS-numero: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99,8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (300 nm) Max. 0.15
Absorbance (310 nm) Max. 0.1
Absorbance (330 nm) Max. 0.02
Absorbance (350 nm) Max. 0.01
Transmittance (300 nm) Min. 70 %
Transmittance (310 nm) Min. 80 %
Transmittance (330 nm) Min. 95 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %