Tolueeni, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08331.1000EA
125
EUR
1.08331.1000
Tolueeni, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Tolueeni
Kaava:
C₆H₅CH₃ MW: 92,14 g/mol Kiehumispiste: 110,6 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –95 °C Tiheys: 0,867 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 4 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00008512 CAS-numero: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
Testitulosten erittely
Solubility | 0.52 g/L (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 92.14 g/mol |
Boiling Point | 110.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 29 hPa (20 °C) |
Flash Point | 4 °C |
Refractive Index | 1.4968 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 8%(V) |
Density | 0.87 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) not applicable |
Ignition Point | 535 °C |
Viscosity Kinematic | 0.7 mm²/s (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |