Tolueeni, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07019.2511EA 88.7 EUR
1.07019.2511 1.07019.2500 1.07019.4000
Tolueeni, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Tolueeni
Kaava: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Kiehumispiste: 110,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008512
CAS-numero: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)