Pyörresekoittajat, CLASSIC ja WIZARD
Toimittaja: VELP Scientifica
444-0745EA 214 EUR
444-0745 444-0746
Pyörresekoittajat, CLASSIC ja WIZARD
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Matalat ja ergonomiset sekoittajat ovat erityisen vakaita. Epoksimaalattu sinkkiseos kestää erittäin hyvin kemikaaleja ja korroosiota. Kolme liukumatonta jalkaa vaimentavat värähtelyä ja lisäävät laitteen vakautta.
CLASSIC soveltuu erilaisiin sekoitustarpeisiin. Siinä on kaksi käyttötilaa, automaattinen kosketustila ja jatkuva. Ravistelunopeutta voi muuttaa.
Erikoisvipu pitää laitteen vakaana valitun käyttötilan mukaan
WIZARD sisältää optista tekniikkaa. Sitä voi käyttää kahdella tavalla - IR-sensoriautomatiikalla tai jatkuvatoimisesti, ravistelunopeutta voi säätää.
- Infrapuna-anturi tunnistaa koeputken ja aktivoi ravistelun automaattisesti
- Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään
- Säädettävä nopeus (elektronisesti ohjattu)
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60259 vaatimusten mukaisesti: IP 42.
Toimitustiedot: molempien mallien mukana toimitetaan kuppi yhdelle koeputkelle.