Sekoitusmoottori, mekaaniset, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Toimittaja: IKA
IKA® TURBOTRON®
IKAAU098950EA 0 EUR
IKAAU098950 IKAAU084463 IKAAU087228
Sekoitusmoottori, mekaaniset, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 directive.
  • Suitable for open or pressureless vessels
  • Exchangeable stirring tools
Tilaustiedot: without cables.