Uuttosisäkkeet kiintoaineiden
Toimittaja: Lenz
LENZ05431203EA 65.7 EUR
LENZ05431203 LENZ05431202 LENZ05431201
Uuttosisäkkeet kiintoaineiden
Uuttolaitteet ja uutoshylsyt Uutoshylsyt
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.