Pullo, kapea suuaukko, VERAL, kirkasta tai ruskeaa lasia, ei kierrekorkkia
Toimittaja: Rixius
215-2858EA 101 EUR
215-2858 215-2859 215-3606 215-2867 215-2857 215-2868 215-2854 215-2855 215-2866 RIXI1-0401-0050-28 215-2863 215-2864 RIXI1-0400-0030-28 215-2862 215-2860 215-4420
Pullo, kapea suuaukko, VERAL, kirkasta tai ruskeaa lasia, ei kierrekorkkia
Pullot Lasipullot
Kirkasta tai ruskeaa lasia, kierteellinen.
  • Hyvät kemialliset ja fyysiset ominaisuudet
  • Soveltuu käytettäväksi olosuhteissa, joissa lämpötila ei nouse korkeaksi
  • Korkit tilattava erikseen
Kevyet pakkauspullot. Soveltuu näytteiden ottamiseen, säilyttämiseen ja nesteiden kuljettamiseen. Ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita.