Tuloliitännän liuotinsuodattimet, Upchurch Scientific®
Toimittaja: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
554-5762EA 242 EUR
554-5762 554-5773 554-5772 554-5761 554-1780 554-5771 554-5760 554-5770 554-5759 554-5769 554-3017 554-1777 554-5768 554-5766 554-5765 554-3016 554-5764 554-5763 554-1779 554-1778
Tuloliitännän liuotinsuodattimet, Upchurch Scientific®
Suodattimet Nesteen prosessisuodattimet
Varrelliset suodattimet on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä 316. Kierreliitännällisissä suodattimissa on Kel-F® (PCTFE) -kierrekorkit.
  • Kertakäyttöiset
  • Helppo vaihtaa ilman työkaluja
  • Enimmäisvirtausnopeus 40 ml/min (A-302, A-302A ja A-310) tai 100 ml/min (A-255, A-225A ja A-230A)