Laimennin, ruiskulaimentimet, Microlab® 600 -sarja
Toimittaja: Hamilton
Microlab®
613-1568EA 8760 EUR
613-1568 613-1627
Laimennin, ruiskulaimentimet, Microlab® 600 -sarja
Laimentimet Ruiskulaimentimet
Kaksiruiskuinen Microlab® 600 -laimennin on puoliautomaattinen nesteenkäsittelylaite, jolla voi tehdä yhdellä kertaa jopa 1:50000 laimennuksen. Tarkat askelmoottorit takaavat Hamiltonin 10 µl to 50 ml:n BFP-ruiskuille erinomaisen tarkkuuden. Reagoimaton nesteväylä ja letkuston huuhtelu laimentimella jokaisen näytteen jälkeen pitävät jäämien kulkeutumisen erittäin vähäisenä herkkyyttä vaativissa tekniikoissa. Perusohjausyksikössä on pikakäynnistystoiminto ja suoritusnäyttö täyttöä ja laimentimen ja näytteiden tilavuuden ohjelmointia varten. Lisäksi ohjausyksikkö näyttää pumpun tilan graafisesti animaatioiden avulla.
  • Säästä aikaa ja vältä puskuriliuoksen tuhlausta näytteiden valmistelussa
  • Nesteen syrjäytysmekanismi takaa yli 99%:n tarkkuuden
  • Entistä parempi toistettavuus ja GLP/GMP-, FDA-, EPA- ja ISO-vaatimusten helpompi noudattaminen
  • NIST-jäljitettävä kalibrointi
  • Isokokoisen kosketusnäytön voi kallistaa sopivaan katselukulmaan ja kiinnittää seinätelineeseen
  • Täyttöruiskun männän kärki estää kuolleen tilan muodostumisen ruiskun päähän, jolloin tarvittavien täyttökierrosten määrä vähenee
Lisävarusteena Advanced -ohjausyksikkö:
Suosikkivalikko - voit palauttaa nopeasti usein käytetyt asetukset
Menetelmäohjelmointi - voit luoda, mikäli perustoiminnoista ei löydy sopivaa
2 Gt tallennustilaa ohjelmille - voit tallentaa, arkistoida ja jakaa muistikortille tallennettuja ohjelmia
Ohjelmistopäivitykset - voit ladata ohjelmistopäivitykset kätevästi verkosta
Lisätietoja Microlab® 600 -annostelijasta saa Avantor.
Syringe drive mechanism: Stepper Motor
Toimitustiedot: Laimennin toimitetaan valmiina järjestelmänä, joka sisältää käsikäyttöisen Concorde-anturin, yleisventtiilit, täyttö-/poistoletkut, lisävarustetelineen, maakohtaisen virtajohdon ja kaksi tilaajan valitsemaa ruiskua. Jos ruiskuja ei valita tilauksen yhteydessä, järjestelmän mukana toimitetaan 25 ml:n ja 250 µl:n ruiskut.
Varoitus: Kun tilaat verkkokaupasta, ja haluat muut kuin oletusruiskut, merkitse ruiskujen tuotenumerot kassa-vaiheessa Erityisohjeet-kenttään.