Pullot, kapea suuaukko, pyöreät, kierteelliset
Toimittaja: KAUTEX TEXTRON
KAUT302-70512EA 164 EUR
KAUT302-70512 KAUT302-70513 215-2346 215-2345
Pullot, kapea suuaukko, pyöreät, kierteelliset
Pullot Muovipullot
LDPE. Round. Natural colour.
  • High narrow shape
  • Easy handling
  • Leakproof
  • Suitable for food
Three types of closures for different applications. Ideal for liquids. Handy shape.
Tilaustiedot: The bottles are supplied without closures, these should be ordered separately.