Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: Rixius
RIXI10301100068BOMEA 132 EUR
RIXI10301100068BOM 215-4081 215-4080 RIXI10301005032BOM RIXI10301015045BOM RIXI10301025055BOM 215-1806 215-1807 215-1805 215-1802 215-1811 215-1812 RIXI10300010040BOM 807-0001 215-4293 RIXI10300025055BOM 215-1817 RIXI10300012540BOM RIXI10301012540BOM RIXI10301005040BOM RIXI10301030055BOM 215-4737 RIXI10300003032BOM 215-2238 215-4735 215-4734 RIXI10300010045BOM 215-4733 RIXI10300050055BOM 215-4732 RIXI10301010040BOM RIXI10301007540BOM RIXI10301003032BOM 215-1910 215-1871 215-4185 RIXI10300020055BOM RIXI10300005032BOM RIXI10301250080BOM 215-1801 215-3989 RIXI10301020055BOM RIXI10300015045BOM 215-3988 215-3987 215-2459 215-3986 215-3985 215-3984 215-3983 RIXI10300100068BOM
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Lasipullot
Kirkasta tai ruskeaa lasia, musta PP-kierrekorkki.
  • Hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Käyttötarkoituksiin, joihin ei liity suurta lämpökuormitusta
  • Kierre DIN 168 -standardin mukainen
Soveltuu jauheiden ja tahnojen näytteenottoon, säilytykseen ja kuljetukseen. Ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita.