Iso-oktaani, kuivattu (enint. 0,0100% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® syntetiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
28780.366EA 257 EUR
28780.366 28780.322
Iso-oktaani, kuivattu (enint. 0,0100% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® syntetiikkaan
Iso-oktaani
Kaava: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Kiehumispiste: 99,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –107 °C
Tiheys: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008943
CAS-numero: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Free acidity Max. 0.0004 meq/g
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm