Iso-oktaani, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
8715.1000EA 149.46 EUR
8715.1000 8715.2500
Iso-oktaani, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Iso-oktaani
Kaava: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Kiehumispiste: 99,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –107 °C
Tiheys: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008943
CAS-numero: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.20
at 230 nm max. 0.10
at 240 nm max. 0.04
at 250 - 400nm max. 0.01