n-Pentaani ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Pentaani
26206.325EA 147 EUR
26206.325 26206.360 26206.291 26206.460
n-Pentaani ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Pentaani
Kaava: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kiehumispiste: 35…36 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –130 °C
Tiheys: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009498
CAS-numero: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Boiling point 35 - 37 °C
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Evaporation residue Max. 50 ppm