n-Pentaani ≥95%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Pentaani
26192.463EA 541 EUR
26192.463 26192.554 26192.292 26192.361
n-Pentaani ≥95%, TECHNICAL
n-Pentaani
Kaava: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kiehumispiste: 35…36 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –130 °C
Tiheys: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009498
CAS-numero: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 95 %
Boiling point 35 - 37 °C