n-Pentaani ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Pentaani
26185.322EA 220 EUR
26185.322 26185.297 26185.460
n-Pentaani ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
n-Pentaani
Kaava: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kiehumispiste: 35…36 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –130 °C
Tiheys: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009498
CAS-numero: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Assay (C5 isomers) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.004 meq/g
Boiling point 35 - 37 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Aromatics (as C6H6) Max. 50 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm