n-Pentaani, EMPLURA®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Pentaani
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20957.2500EA 181 EUR
8.20957.2500 8.20957.9025 8.20957.1000
n-Pentaani, EMPLURA®
n-Pentaani
Kaava: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kiehumispiste: 35…36 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –130 °C
Tiheys: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009498
CAS-numero: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg