Byretti, pienikokoinen byretti, vaihdettava PTFE-sulkuhana, ruskeaa borosilikaattilasia, luokka B, SILBERBRAND
Toimittaja: Brand
SILBERBRAND
BRND13928EA 130 EUR
BRND13928 BRND13926
Byretti, pienikokoinen byretti, vaihdettava PTFE-sulkuhana, ruskeaa borosilikaattilasia, luokka B, SILBERBRAND
Byretit
Borosilicate glass 5.4, amber, class B.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • White graduation
  • With reduced distance between subdivision marks for 25 ml burette
25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Toimitustiedot: Supplied with burette tube, stopcock with precision tip.