Natriumlauryylisulfaatti ≥98%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
27926.238EA 169 EUR
27926.238 27926.295 27926.460
Natriumlauryylisulfaatti ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Sulamispiste: 204…207 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 100 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm