Metanoli, vedetön (enint. 0,0020% H2O) ≥99.9%
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83679.290EA 104 EUR
83679.290 83679.260 83679.230
Metanoli, vedetön (enint. 0,0020% H2O) ≥99.9%
Metanoli
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.00050 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water (K.F.) Max. 0.0020 %