Metanoli ≥98.5%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20903.930EA 0 EUR
20903.930 20903.368 20903.550 20903.461 20903.415 20903.290
Metanoli ≥98.5%, TECHNICAL
Metanoli
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98.5 %
Evaporation residue Max. 0.015 %