Metanoli, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07018.2511EA 47.8 EUR
1.07018.2511 1.07018.9026 1.07018.4000 MERC1.07018.2511UK
Metanoli, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Metanoli
Kaava: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kiehumispiste: 64,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004595
CAS-numero: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Molar Mass 32.04 g/mol
Vapor Pressure 128 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.33
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 0.792 g/cm3 (20 °C)
pH 64.5 °C (1013 hPa)
Ignition Point 455 °C DIN 51794
Evaporation Number 6.3