Etanoli absoluuttinen ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
20820.464EA
232
EUR
20820.293_T
20820.464
20820.327_T
20820.550
20820.362
20820.464DP
20820.362DP
20820.464_T
20820.362_T
20820.930_T
VWRC20820.550_Y
20820.930
20820.550_T
Etanoli absoluuttinen ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Etanoli
WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Kaava:
C₂H₅OH MW: 46,07 g/mol Kiehumispiste: 78,3 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –117 °C Tiheys: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 12 °C (sulj. astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003568 CAS-numero: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 99,5 % |
Assay (V/V) | Min. 99,8 % |
IR Spectrum | Passes test |
Refractive index (20°C) | 1,360 - 1,.362 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water (KF) | Max. 0,2% |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0,001% |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 0,005% |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0,0005% |
Methanol (GC) | Max. 0,1% |
S-compounds (as S) | Max. 5 ppm |