1-Propanoli ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83635.320EA 267 EUR
83635.320
1-Propanoli ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
1-Propanoli
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –127 °C
Tiheys: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Leimahduspiste: 15 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 %
Alkalinity Max. 0.0002 %
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (230 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (270 nm) 98.0 %
Conforms to BDH 15303 Passes test