1-Propanoli ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20858.362EA 239 EUR
20858.362 20858.550 20858.293 20858.464
1-Propanoli ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanoli
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –127 °C
Tiheys: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Leimahduspiste: 15 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 96.9 - 97.5 °C
Density (20/4) 0.801 - 0.804
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Methanol Max. 0.2 %
Water Max. 0.2 %