1-Propanoli, LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01024.4000EA 544 EUR
1.01024.4000 1.01024.1000 1.01024.2500
1-Propanoli, LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
1-Propanoli
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –127 °C
Tiheys: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 15 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08027
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 2.0 mg/l
Water ≤ 0.02 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm) ≥ 70 %
Transmission (at 240 nm) ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm) ≥ 98 %