1-Propanoli, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00996.6025EA 892 EUR
1.00996.6025 1.00996.9190 1.00996.2500 1.00996.1000
1-Propanoli, EMPLURA®, Supelco®
1-Propanoli
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –127 °C
Tiheys: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 15 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08027
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg