1-Propanoli, vedetön ≥99.9%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41842.M1EA 802 EUR
41842.M1 41842.AK 41842.K2
1-Propanoli, vedetön ≥99.9%
1-Propanoli
Purity: 99.9%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C
Sulamispiste: –127 °C
Tiheys: 0,804
Leimahduspiste: 15 °C (59 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7842
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg