1-Butanoli ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83633.290EA 104 EUR
83633.290
1-Butanoli ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
1-Butanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 117,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002964
CAS-numero: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity (as CH3COOH) Max. 0.002 %
Colour Max. 10 APHA
Residue after evaporation Max. 0.0005 %(m)
Water (KF) Max. 0.05 %(m)
Transmittance (210 nm) Min. 20 %
Transmittance (230 nm) Min. 70 %
Transmittance (270 nm) Min. 90 %
Transmittance (310 nm) Min. 98 %