1-Butanoli ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20808.462EA 543 EUR
20808.462 20808.360 20808.291 20808.325
1-Butanoli ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
1-Butanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 117,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002964
CAS-numero: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm