1-Butanoli, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22262.2500EA 111 EUR
8.22262.9170 8.22262.2500
1-Butanoli, EMPLURA®, Supelco®
1-Butanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 117,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002964
CAS-numero: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg