Heptyyliamiini
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14135000EA 61.4 EUR
EHERC14135000
Heptyyliamiini
Heptyyliamiini
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Kiehumispiste: 157 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –18 °C
Tiheys: 0,7754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008244
CAS-numero: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN: 2734
ADR: 8,II